Learn More
Methyl2-trifluormethylsulfonyloxy-1-naphthoat, 98 %
Artikelnummer. 11466536
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11466536
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24793.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 200573-11-1
Summenformel C13H9F3O5S
Molekulargewicht (g/mol) 334.27
MDL-Nummer MFCD04039773
InChI-Schlüssel BDXDWDCWSCPFEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-trifluoromethylsulfonyloxy-1-naphthoate, methyl 2-trifluoromethanesulfonyloxy-1-naphthoate, methyl 2-trifluoromethyl sulfonyl oxy-1-naphthoate, methyl 2-trifluoromethanesulfonyloxy naphthalene-1-carboxylate, acmc-20aki5, methyl 2-trifluoromethylsulfonyloxy naphthalene-1-carboxylate, 1-carbomethoxy-2-trifluoromethylsulfonyloxy naphthalene, 2-trifluoromethylsulfonyloxy-1-naphthoic acid methyl ester, 2-trifluoromethylsulfonyloxy naphthalene-1-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 11034997
IUPAC-Name methyl 2-(trifluoromethanesulfonyloxy)naphthalene-1-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-trifluoromethylsulfonyloxy-1-naphthoate
Schmelzpunkt 41°C to 43°C
Menge 5 g
Formelmasse 334.27
Reinheit (%) 98%