Learn More
Methyl 2-piperidinisonicotinat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10173124
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10173124 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10142794 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10173124 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC50322CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 888070-05-1
Summenformel C12H16N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 220.27
MDL-Nummer MFCD08741429
InChI-Schlüssel CCOBIXWZODVNKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-piperidinoisonicotinate, methyl 2-piperidin-1-ylpyridin-4-ylcarboxylate, methyl 2-piperidin-1-yl pyridine-4-carboxylate, methyl 2-piperidin-1-yl isonicotinate, methyl 2-piperidin-1-ylisonicotinate, methyl 2-piperidylpyridine-4-carboxylate, 4-pyridinecarboxylicacid, 2-1-piperidinyl-, methyl ester, 4-pyridinecarboxylicacid,2-1-piperidinyl-,methyl ester
PubChem CID 18525843
IUPAC-Name methyl 2-(piperidin-1-yl)pyridine-4-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC(=NC=C1)N1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-piperidinoisonicotinate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 220.27
Reinheit (%) 97%