Learn More
Methyl-2-oxo-2-Phenylacetat (Methylbenzoylformiat), Mikromol™
Artikelnummer. 17972076
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17972076 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17972076 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0834.07
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Methyl-2-oxo-2-phenylacetat (Methylbenzoylformiat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-oxo-2-Phenylacetate (Methyl Benzoylformate)
CAS 15206-55-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Methyl 2-oxo-2-Phenylacetate (Methyl Benzoylformate)
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Summenformel C9 H8 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Glycopyrronium Bromide Imp. H (EP), Methyl 2-Oxo-2-phenylacetate, Methyl Benzoylformate, Glycopyrronium Bromide Impurity H, Glycopyrronium Impurity H
InChI-Formel InChI=1S/C9H8O3/c1-12-9(11)8(10)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
SMILES COC(=O)C(=O)c1ccccc1
IUPAC-Name Methyl-2-oxo-2-phenylacetat
Molekulargewicht (g/mol) 164.16
Menge 100 mg
Formelmasse 164,0473 g/mol