Learn More
Methyl 2-nitrobenzoate, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10710871 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10710871 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10710871 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 168430250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-nitrobenzoate
Namenshinweis 99%
CAS 606-27-9
Farbe Braun-Orange bis Gelb
Dichte 1.2800g/mL
Siedepunkt 95.0°C (1.0 mmHg)
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H7NO4
Strukturformel O2NC6H4CO2CH3
Brechungsindex 1.5340 to 1.5360
MDL-Nummer MFCD00007136
Menge 25 g
Beilstein 09, 372
Relative Dichte 1.28
Synonym methyl o-nitrobenzoate, benzoic acid, 2-nitro-, methyl ester, 2-nitro-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, o-nitro-, methyl ester, 2-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl-2-nitrobenzoate, methyl o-nitro benzoate, methyl ortho-nitrobenzoate, acmc-209ml4, nitrobenzoic acid methyl ester
InChI-Schlüssel AOXPHVNMBPFOFS-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name Methyl 2-Nitrobenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 181.147
PubChem CID 69072
Formelmasse 181.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Liquid