Learn More
Methyl 2-(morpholinosulfonyl)benzoat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10172744
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10172744 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10759215 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10172744 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC69622DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 502182-56-1
Summenformel C12H15NO5S
Molekulargewicht (g/mol) 285.31
MDL-Nummer MFCD09879985
InChI-Schlüssel FJLVVZZMDOHEEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-morpholinosulfonyl benzoate, methyl 2-morpholine-4-sulfonyl benzoate, methyl 2-morpholin-4-yl sulphonyl benzoate
PubChem CID 341073
IUPAC-Name Methyl2-morpholin-4-ylsulfonylbenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1S(=O)(=O)N1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-(morpholinosulfonyl)benzoate
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 285.32
Reinheit (%) 95%