Learn More
Methyl2-Methylbutyrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357985
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11357985 100 g 100 Gramm
11347985 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357985 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08103.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 868-57-5 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 868-57-5
Summenformel C6H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD00009335
InChI-Schlüssel OCWLYWIFNDCWRZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym methyl 2-methylbutyrate, butanoic acid, 2-methyl-, methyl ester, methyl 2-methyl butyrate, methyl s-2-methylbutanoate, 2-methylbutyric acid methyl ester, butyric acid, 2-methyl-, methyl ester, dl-2-methylbutyric acid methyl ester, methyl dl-2-methylbutyrate, methyl alpha-methylbutyrate, methyl alpha-methylbutanoate
PubChem CID 13357
IUPAC-Name Methyl-2-methylbutanoat
SMILES CCC(C)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-methylbutyrate
Dichte 0.885
Siedepunkt 114°C to 116°C
Flammpunkt 16°C (61°F)
Geruch Fruit-like
Brechungsindex 1.394
Menge 100 g
UN-Nummer UN3272
Beilstein 1720409
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) 98%