Learn More
Methyl-2-methyl-3-nitrobenzoat, TRC
Artikelnummer. 30466873
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30466873 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30466873 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM320165100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-Methyl-3-nitrobenzoate
CAS 59382-59-1
Summenformel C9 H9 N O4
Menge 100 g
Synonym Benzoic acid','2-methyl-3-nitro-','methyl ester, o-Toluic acid','3-nitro-','methyl ester (6CI), 2-Methyl-3-nitrobenzoic acid methyl ester, Methyl 2-methyl-3-nitrobenzoate, Methyl 3-nitro-2-methylbenzoate
InChI-Formel InChI=1S/C9H9NO4/c1-6-7(9(11)14-2)4-3-5-8(6)10(12)13/h3-5H,1-2H3
SMILES COC(=O)c1cccc(c1C)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name Methyl2-methyl-3-nitrobenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 195.17
Formelmasse 195.0532