Learn More
Methyl-2-methyl-3-nitrobenzoat, Mikromol™
Artikelnummer. 30460652
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4 x 25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30460652 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30460652 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3641.0100254AMP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Methyl-2-methyl-3-nitrobenzoat, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-Methyl-3-nitrobenzoate
CAS 59382-59-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Methyl 2-Methyl-3-nitrobenzoate
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C9 H9 N O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Benzoic acid, 2-methyl-3-nitro-, methyl ester, o-Toluic acid, 3-nitro-, methyl ester (6CI), 2-Methyl-3-nitrobenzoic acid methyl ester, Methyl 2-methyl-3-nitrobenzoate, Methyl 3-nitro-2-methylbenzoate
InChI-Formel InChI=1S/C9H9NO4/c1-6-7(9(11)14-2)4-3-5-8(6)10(12)13/h3-5H,1-2H3
Lösungstyp Neat
SMILES COC(=O)c1cccc(c1C)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name Methyl2-methyl-3-nitrobenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 195.17
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 195.0532 g/mol