Learn More
Methyl2-methyl-3-furoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474004
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11474004 25 g 25 Gramm
11484004 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11474004 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11979.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 6141-58-8 | C7H8O3 | 140.138 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6141-58-8
Summenformel C7H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 140.138
MDL-Nummer MFCD00003249
InChI-Schlüssel UVRRIABXNIGUJZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 80237
IUPAC-Name Methyl 2-Methylfuran-3-Carboxylat
SMILES CC1=C(C=CO1)C(=O)OC
Specifications
Chemischer Name oder Material Methyl 2-methyl-3-furoate
Dichte 1.114
Siedepunkt 71°C to 72°C (20 mmHg)
Flammpunkt 63°C (145°F)
Brechungsindex 1.4745
Menge 25 g
Beilstein 1342040
Synonym methyl 2-methyl-3-furoate, methyl 2-methyl-3-furancarboxylate, 2-methyl-furan-3-carboxylic acid methyl ester, 3-furancarboxylic acid, 2-methyl-, methyl ester, 3-furoic acid, 2-methyl-, methyl ester, methyl2-methyl-3-furoate, acmc-1bcvo, methyl 2-methyl-3-furoate #, methyl-2-methyl-3-furoate, 2-methylfuran-3-carboxylic acid methyl
Formelmasse 140.14
Reinheit (%) 97%