Learn More
Methyl2-methoxy-5-nitrobenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454917
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11454917 5 g 5 Gramm
11464917 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11454917 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21863.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 34841-11-7 | C9H9NO5 | 211.173 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34841-11-7
Summenformel C9H9NO5
Molekulargewicht (g/mol) 211.173
MDL-Nummer MFCD00673023
InChI-Schlüssel DOBFJVVTBNTGCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-5-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl2-methoxy-5-nitrobenzoate, methyl-2-methoxy-5-nitrobenzoate, 5-nitro-o-anisic acid methyl ester, pubchem14052, acmc-1adrt, methyl 5-nitro-o-anisate, asischem d13383, rarechem al bf 0877, timtec-bb sbb014757
PubChem CID 7020925
IUPAC-Name Methyl2-methoxy-5-nitrobenzoat
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-methoxy-5-nitrobenzoate
Schmelzpunkt 99°C to 102°C
Menge 5 g
Formelmasse 211.18
Reinheit (%) 98%