Learn More
Methyl-2-Mercaptobenzoat, TRC
Spezifikation
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Methyl 2-Mercaptobenzoate |
| CAS | 4892-02-8 |
| Summenformel | C8 H8 O2 S |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H8O2S/c1-10-8(9)6-4-2-3-5-7(6)11/h2-5,11H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccccc1S |
| IUPAC-Name | methyl-2-sulfanylbenzoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 168.21 |
| Formelmasse | 168.0245 |