Learn More
Methyl-2-iodbenzoat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 2-Iodobenzoate |
| CAS | 610-97-9 |
| Summenformel | C8H7IO2 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 2-Iodobenzoic Acid Methyl Ester, o-Iodobenzoic Acid Methyl Ester, Methyl o-Iodobenzoate, NSC 34638 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H7IO2/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccccc1I |
| IUPAC-Name | Methyl-2-iodbenzoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 262.04 |
| Formelmasse | 261.9491 |