Learn More
Methyl-2-iodbenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444634
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11444634
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13204.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 610-97-9 | C8H7IO2 | 262.046 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-Iodbenzoesäure, Methylester; 2-Iodbenzoesäure ist ein Ausgangsmaterial in der Herstellung von Jodosobenzoat sowie für Selektivität und Umweltmanagement. Dreiwertige Jodverbindungen sorgen für leichte Oxidationen, oxidative Kupplungen, spezielle Iodierungen und Acetoxylierungen. Iodbenzoesäuren werden als antiinfektiöses und empfängnisverhütendes Mittel sowie als Röntgenkontrastmittel in der diagnostischen Radiologie verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 610-97-9
Summenformel C8H7IO2
Molekulargewicht (g/mol) 262.046
MDL-Nummer MFCD00016351
InChI-Schlüssel BXXLTVBTDZXPTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodobenzoic acid methyl ester, methyl o-iodobenzoate, methyl-2-iodobenzoate, benzoic acid, 2-iodo-, methyl ester, 2-iodo-benzoic acid methyl ester, methyl2-iodobenzoate, benzoic acid, o-iodo-, methyl ester, methyl 2-iodo-benzoate, pubchem10568, acmc-209mp0
PubChem CID 69132
IUPAC-Name Methyl-2-iodbenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-iodobenzoate
Dichte 1.73
Siedepunkt 274°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.604
Menge 50 g
Beilstein 2206859
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 262.05
Reinheit (%) 98%