Learn More
Methyl 2-Hydroxy-4-Methoxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11366676
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11366676 10 g 10 Gramm
11376676 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366676 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03855.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 5446-02-6 | C9H10O4 | 182.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Methyl 2-hydroxy-4-methoxybenzoat wird bei der enantioselektiven Synthese von (+)-Coriandron A und B, zwei bioaktiven Naturprodukten, verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Aceton. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5446-02-6
MDL-Nummer MFCD00008424
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-hydroxy-4-methoxybenzoate
Schmelzpunkt 47°C to 51°C
Siedepunkt 134°C (7 mmHg)
Summenformel C9H10O4
Beilstein 2691644
Synonym methyl 4-methoxysalicylate, 2-hydroxy-4-methoxy-benzoic acid methyl ester, methyl-4-methoxysalicylate, benzoic acid, 2-hydroxy-4-methoxy-, methyl ester, 2-hydroxy-4-methoxybenzoic acid methyl ester, 4-methoxysalicylic acid methyl ester, acmc-2097hp, methyl 2-hydroxy-p-anisate, ksc494a7p, 2-methoxycarbonyl-5-methoxyphenol
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone. Insoluble in water.
InChI-Schlüssel ZICRWXFGZCVTBZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)OC)O
IUPAC-Name Methyl 2-Hydroxy-4-Methoxybenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 182.18
Menge 10 g
PubChem CID 79523
Formelmasse 182.18
Reinheit (%) 98%