Learn More
Methyl-2-Hydroxy-4-Iodobenzoat, TRC
Artikelnummer. 30481927
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30481927 100 mg 100 Milligramm
30470276 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30481927 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM219895100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 18179-39-0
Summenformel C8H7O3I
Molekulargewicht (g/mol) 278.04
Synonym Methyl 4-iodosalicylate
IUPAC-Name Methyl 2-Hydroxy-4-Iodbenzoat
SMILES COC(=O)c1ccc(I)cc1O
Specifications
Chemischer Name oder Material Methyl 2-Hydroxy-4-iodobenzoate
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H7IO3/c1-12-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4,10H,1H3
Formelmasse 277.944