Learn More
Methyl-2-Hydroxy-3-Nitrobenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425997
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11425997 25 g 25 Gramm
11405997 1 g 1 Gramm
11415997 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11425997 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25029.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 22621-41-6 | C8H7NO5 | 197.146 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22621-41-6
Summenformel C8H7NO5
Molekulargewicht (g/mol) 197.146
MDL-Nummer MFCD00272263
InChI-Schlüssel NIBVYEHAFBEVFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-hydroxy-3-nitrobenzoate, methyl 3-nitrosalicylate, benzoic acid, 2-hydroxy-3-nitro-, methyl ester, 2-hydroxy-3-nitrobenzoic acid methyl ester, 2-hydroxy-3-nitro-benzoic acid methyl ester, salicylic acid, 3-nitro-, methyl ester, methyl-3-nitrosalicylat, methyl-m-nitrosalicylate, acmc-209fxo, ksc490c4l
PubChem CID 596904
SMILES COC(=O)C1=C(C(=CC=C1)[N+](=O)[O-])O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-hydroxy-3-nitrobenzoate
Schmelzpunkt 129°C to 132°C
Menge 25 g
Formelmasse 197.15
Reinheit (%) 98%