Learn More
Methyl-2-Hexynoat, +98 %, Acros Organics™
Artikelnummer. 10688234 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. 10688234
Marke: Thermo Scientific Acros 382090250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 18937-79-6
MDL-Nummer MFCD00041642
InChI-Schlüssel DHZPZBFOJDXEHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-hexynoate, 2-hexynoic acid methyl ester, 2-hexynoic acid, methyl ester, hex-2-ynoic acid methyl ester, methyl hexynoate, acmc-20akik, 2-hexynoicacid,methyl ester, 2-hexynoicacid, methyl ester
PubChem CID 87860
IUPAC-Name Methylhex-2-inoat
SMILES CCCC#CC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-hexynoate
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9430g/mL
Siedepunkt 64.0°C to 66.0°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt 67°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H10O2
Strukturformel CH3(CH2)2C≡CCOOCH3
Brechungsindex 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589nm)
Menge 25 g
Relative Dichte 0.943
Molekulargewicht (g/mol) 126.15
Formelmasse 126.15
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 2-hexynoate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.