Learn More
Methyl-2-Hexynoat, 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11456256
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11456256
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23065.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18937-79-6
Summenformel C7H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 126.155
MDL-Nummer MFCD00041642
InChI-Schlüssel DHZPZBFOJDXEHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-hexynoate, 2-hexynoic acid methyl ester, 2-hexynoic acid, methyl ester, hex-2-ynoic acid methyl ester, methyl hexynoate, acmc-20akik, 2-hexynoicacid,methyl ester, 2-hexynoicacid, methyl ester
PubChem CID 87860
IUPAC-Name Methylhex-2-inoat
SMILES CCCC#CC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-hexynoate
Dichte 0.944
Siedepunkt 64°C to 66°C (10 mmHg)
Flammpunkt 67°C (152°F)
Brechungsindex 1.442
Menge 5 g
Beilstein 1750018
Formelmasse 126.16
Reinheit (%) ≥98%