Learn More
Methyl2-formylthiophen-4-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11476510
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11476510
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27597.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 67808-66-6 | C7H6O3S | 170.182 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67808-66-6
Summenformel C7H6O3S
Molekulargewicht (g/mol) 170.182
MDL-Nummer MFCD01859945
InChI-Schlüssel GNXNZRYWBFMVHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-formyl-4-thiophenecarboxylate, 2-formylthiophene-4-carboxylic acid methylester, 5-formyl-3-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 5-formyl-3-thiophene carboxylic acid methylester, pubchem7741, tpc-h014, methyl 5-methanoylthiophene-3-carboxylate, 5-formyl-thiophene-3-carboxylic acid methyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, 5-formyl-, methyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid, 5-formyl-, methyl ester
PubChem CID 818925
IUPAC-Name Methyl5-Formylthiophen-3-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CSC(=C1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-formylthiophene-4-carboxylate
Schmelzpunkt 113°C to 117°C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 170.19
Reinheit (%) 95%