Learn More
Methyl-2-formylbenzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 2-formylbenzoate |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Strukturformel | CH3OC(O)C6H4CHO |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 164.16 |
| Reinheit (%) | 97% |