Learn More
Methyl-Fluorphenylacetat2, 99 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10780961 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10780961 5 g Glasflasche 5 Gramm
10247180 25 g Glasflasche 25 Gramm
11904921 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10780961 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 304640050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 57486-67-6
Summenformel C9H9FO2
Molekulargewicht (g/mol) 168.17
MDL-Nummer MFCD00800605
InChI-Schlüssel TWXVEZBPKFIMBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-2-fluorophenyl acetate, methyl 2-fluorophenyl acetate, methyl 2-fluorophenylacetate, 2-fluorophenylacetic acid methyl ester, benzeneacetic acid, 2-fluoro-, methyl ester, 2-fluoro-phenyl-acetic acid methyl ester, methyl 2-2-fluorophenyl ethanoate, 2-fluoro-phenylacetic acid methyl ester, 2-2-fluorophenyl acetic acid methyl ester
PubChem CID 2733230
IUPAC-Name Methyl 2-(2-Fluorphenyl)acetat
SMILES COC(=O)CC1=CC=CC=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-fluorophenylacetate
Farbe Farblos
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4890 to 1.4910
Menge 5 g
Formelmasse 168.06
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
RUO– Nur für Forschungszwecke