Learn More
Methyl-2-Fluorbenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463177
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11463177 25 g 25 Gramm
11453177 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11463177 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16133.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 394-35-4 | C8H7FO2 | 154.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 394-35-4
Summenformel C8H7FO2
Molekulargewicht (g/mol) 154.14
MDL-Nummer MFCD00017913
InChI-Schlüssel QAFJIJWLEBLXHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl o-fluorobenzoate, methyl-2-fluorobenzoate, 2-fluorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-fluoro-, methyl ester, o-fluorobenzoic acid, methyl ester, benzoic acid, o-fluoro-, methyl ester, 2-fluoro-benzoic acid methyl ester, methyl2-fluorobenzoate, pubchem3565, acmc-209j5e
PubChem CID 67854
IUPAC-Name Methyl2-Fluorbenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-fluorobenzoate
Dichte 1.21
Siedepunkt 109°C to 110°C (35 mmHg)
Flammpunkt 93 °C (199 °F)
Geruch Aromatic
Brechungsindex 1.503
Menge 25 g
Beilstein 1862493
Formelmasse 154.14
Reinheit (%) 98%