Learn More
Methyl-2-fluor-5-nitrobenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15488238
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15488238 5 g 5 Gramm
15498238 25 g 25 Gramm
15408248 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15488238 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61676.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2965-22-2 | C8H6FNO4 | 199.137 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2965-22-2
Summenformel C8H6FNO4
Molekulargewicht (g/mol) 199.137
MDL-Nummer MFCD06203689
InChI-Schlüssel JZLONOOYIXEAHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-fluoro-5-nitrobenzenecarboxylate, 2-fluoro-5-nitrobenzoic acid methyl ester, 5-nitro-2-fluorobenzoic acid methyl ester, benzoicacid, 2-fluoro-5-nitro-, methyl ester, benzoic acid, 2-fluoro-5-nitro-, methyl ester, methyl 2-fluoro-5-nitro-benzoate, acmc-209ha6, ksc563m1n, methyl2-fluoro-5-nitrobenzoate, 4-fluoro-3-methoxycarbonyl nitrobenzene
PubChem CID 11217860
IUPAC-Name Methyl2-Fluor-5-nitrobenzoat
SMILES COC(=O)C1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-fluoro-5-nitrobenzoate
Menge 5 g
Formelmasse 199.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest