Learn More
Methyl-2-fluor-4-hydroxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Methyl2-fluoro-4-hydroxybenzoat kann bei der Herstellung von Verbindungen verwendet werden, mit der Fähigkeit, die zytosolische Phospholipase A2α zu hemmen. Ist zudem ein Zwischenprodukt in der Synthese von 3-(2-fluoro-4-hydroxyphenyl)-5-(trifluoromethyl)-4-isoxazolecarbonsäure-Methylester (F591865).
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 2-fluoro-4-hydroxybenzoate |
| Menge | 5 g |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
| Formelmasse | 170.14 |
| Reinheit (%) | 98% |