Learn More
Methyl-2-fluor-4-hydroxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15458238
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15458238
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H61675.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 197507-22-5 | C8H7FO3 | 170.139 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Methyl2-fluoro-4-hydroxybenzoat kann bei der Herstellung von Verbindungen verwendet werden, mit der Fähigkeit, die zytosolische Phospholipase A2α zu hemmen. Ist zudem ein Zwischenprodukt in der Synthese von 3-(2-fluoro-4-hydroxyphenyl)-5-(trifluoromethyl)-4-isoxazolecarbonsäure-Methylester (F591865).
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 197507-22-5
Summenformel C8H7FO3
Molekulargewicht (g/mol) 170.139
MDL-Nummer MFCD09038282
InChI-Schlüssel WYSPMXSNCAFCFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-hydroxy-benzoic acid methyl ester, 2-fluoro-4-hydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-fluoro-4-hydroxy-, methyl ester, methyl-2-fluoro4-hydroxybenzoate, methyl2-fluoro-4-hydroxybenzoate, methyl-2-fluoro-4-hydroxybenzoate, methyl 2-fluoro-4-hydroxy-benzoate, 2-fluoro-4-hyroxybenzoic acid methyl ester
PubChem CID 22463192
IUPAC-Name Methyl2-Fluor-4-hydroxybenzoat
SMILES COC(=O)C1=C(C=C(C=C1)O)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-fluoro-4-hydroxybenzoate
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 170.14
Reinheit (%) 98%