Learn More
Methyl-2-desoxy-D-ribofuranosid, TRC
Artikelnummer. 30480340
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30480340 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30480340 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2982155G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-Deoxy-D-ribofuranoside
CAS 60134-26-1
Summenformel C6 H12 O4
Menge 5 g
Synonym Methyl 2-deoxy-D-erythro-pentofuranoside
InChI-Formel InChI=1S/C6H12O4/c1-9-6-2-4(8)5(3-7)10-6/h4-8H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6?/m0/s1
SMILES COC1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
IUPAC-Name (2R,3S)-2-(Hydroxymethyl)-5-Methoxyoxolan-3-ol
Molekulargewicht (g/mol) 148.16
Formelmasse 148.0736