Learn More
Methyl-2-cyclopentanoncarboxylat, TRC
Artikelnummer. 30470077
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30470077 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30470077 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM29470510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-Cyclopentanonecarboxylate
CAS 10472-24-9
Summenformel C7H10O3
Menge 10 g
Synonym 2-(Methoxycarbonyl)cyclopentanone, 2-Carbomethoxycyclopentanone, 2-Cyclopentanonecarboxylic Acid Methyl Ester, 2-Oxocyclopentanecarboxylic Acid Methyl Ester, Cyclopentenone-2-carboxylic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Cyclopentanone-1-carboxylate, Methyl 2-Oxo-1-cyclopentanecarboxylate, Methyl 2-oxocyclopentacarboxylate, Methyl 2-Oxocyclopentanecarboxylate
InChI-Formel InChI=1S/C7H10O3/c1-10-7(9)5-3-2-4-6(5)8/h5H,2-4H2,1H3
SMILES COC(=O)C1CCCC1=O
IUPAC-Name Methyl2-Oxocyclopentan-1-Carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 142.15
Formelmasse 142.063