Learn More
2-Cyanisonicotinsäuremethylester, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15429588
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
94413-64-6
C8H6N2O2
162.148
MFCD07367894
ORVHMLCJEKDDAX-UHFFFAOYSA-N
methyl 2-cyanoisonicotinate, 2-cyano-4-pyridine carboxylic acid methyl ester, 4-pyridinecarboxylicacid, 2-cyano-, methyl ester, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-cyano-, methyl ester, methyl 2-cyanois, methyl 2-cyanoisonicotite, 2-cyano-4-carbomethoxypyridine, 2-cyanoisonicotinic acid methyl ester, 2-cyano-isonicotinic acid methyl ester, 2-cyano-4-pyridine-carboxylic acid methyl ester
12132796
Methyl 2-Cyanopyridin-4-Carboxylat
COC(=O)C1=CC(=NC=C1)C#N
94413-64-6
C8H6N2O2
162.148
MFCD07367894
ORVHMLCJEKDDAX-UHFFFAOYSA-N
methyl 2-cyanoisonicotinate, 2-cyano-4-pyridine carboxylic acid methyl ester, 4-pyridinecarboxylicacid, 2-cyano-, methyl ester, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-cyano-, methyl ester, methyl 2-cyanois, methyl 2-cyanoisonicotite, 2-cyano-4-carbomethoxypyridine, 2-cyanoisonicotinic acid methyl ester, 2-cyano-isonicotinic acid methyl ester, 2-cyano-4-pyridine-carboxylic acid methyl ester
12132796
Methyl 2-Cyanopyridin-4-Carboxylat
COC(=O)C1=CC(=NC=C1)C#N
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Methyl2-cyandisonicotinat kann zur Synthese verschiedener pharmazeutischer und biologisch aktiver Verbindungen verwendet werden, wie tetra-substituierte Imidazoline als potente und selektive Neuropeptide Y (NPY) Y5-Rezeptorantagonisten.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser (6.2 g/l) (25 °C).
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl 2-cyanoisonicotinate
Farbe Braun
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3439
Löslichkeitsinformationen Slightly Soluble in water (6.2g/L) (25°C).
Formelmasse 162.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest