Learn More
2-Cyanisonicotinsäuremethylester, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Methyl2-cyandisonicotinat kann zur Synthese verschiedener pharmazeutischer und biologisch aktiver Verbindungen verwendet werden, wie tetra-substituierte Imidazoline als potente und selektive Neuropeptide Y (NPY) Y5-Rezeptorantagonisten.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser (6.2 g/l) (25 °C).
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Methyl2-cyandisonicotinat kann zur Synthese verschiedener pharmazeutischer und biologisch aktiver Verbindungen verwendet werden, wie tetra-substituierte Imidazoline als potente und selektive Neuropeptide Y (NPY) Y5-Rezeptorantagonisten.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser (6.2 g/l) (25 °C).
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 2-cyanoisonicotinate |
Farbe | Braun |
Menge | 250 mg |
UN-Nummer | UN3439 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly Soluble in water (6.2g/L) (25°C). |
Formelmasse | 162.15 |
Reinheit (%) | 97% |
Physikalische Form | Fest |