Learn More
Methyl 2-(chlorosulfonyl)benzoate, 90%, Tech., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10032830 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10032830 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10032830 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 224160250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26638-43-7
Summenformel C8H7ClO4S
Molekulargewicht (g/mol) 234.65
MDL-Nummer MFCD00009797
InChI-Schlüssel HUNUAFNLLYVTQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-chlorosulfonyl benzoate, benzoic acid, 2-chlorosulfonyl-, methyl ester, unii-c6hzm8x6pk, c6hzm8x6pk, methyl 2-chlorosulphonyl benzoate, pubchem14808, acmc-1cirj, methyl 2-chiorosulfonylbenzoate, methyl 2 chlorosulfonyl benzoate, methyl2-chlorosulfonyl benzoate
PubChem CID 117830
IUPAC-Name Methyl-2-(chlorsulfonyl)benzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-(chlorosulfonyl)benzoate
Namenshinweis tech., 90%
Schmelzpunkt 58°C to 64°C
Farbe Beige bis Weiß oder Pink
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClSO2C6H4COOCH3
Menge 25 g
Beilstein 11, 373
Formelmasse 234.66
Reinheit (%) ≥88% (ex Cl)
Physikalische Form Crystalline Powder and/or Chunks
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 2-(chlorosulfonyl)benzoate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.