Learn More
Methyl 2-chlorphenylacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10456052 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10456052 5 g Glasflasche 5 Gramm
10512422 25 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10456052 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 351040050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 57486-68-7 | C9H9ClO2 | 184.62 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57486-68-7
Summenformel C9H9ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 184.62
MDL-Nummer MFCD00137445
InChI-Schlüssel KHBWTRFWQROKJZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93683
IUPAC-Name Methyl-2-(2-Chlorphenyl)acetat
SMILES COC(=O)CC1=CC=CC=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-chlorophenylacetate
Namenshinweis 98%
Farbe Farblos
Dichte 1.2100g/mL
Menge 5 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.5240 to 1.526
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Relative Dichte 1.21
Strukturformel ClC6H4CH2CO2CH3
Beilstein 09, 448
Synonym methyl 2-chlorophenylacetate, methyl 2-2-chlorophenyl acetate, methyl 2-chlorophenyl acetate, 2-chlorophenyl acetic acid methyl ester, benzeneacetic acid, 2-chloro-, methyl ester, 2-chlorophenylacetic acid methylester, 2-chlorobenzeneacetic acid methyl ester, acmc-209lyj, methyl2-chlorophenylacetate
Formelmasse 184.62
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 2-chlorophenylacetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.