Learn More
Methyl-2-Chlorbenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11403574
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11403574 25 g 25 Gramm
11413574 100 g 100 Gramm
11423574 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11403574 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11237.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 610-96-8 | C8H7ClO2 | 170.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 610-96-8
Summenformel C8H7ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 170.59
MDL-Nummer MFCD00016337
InChI-Schlüssel JAVRNIFMYIJXIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl o-chlorobenzoate, methyl-2-chlorobenzoate, benzoic acid, 2-chloro-, methyl ester, 2-chlorobenzoic acid methyl ester, unii-g344nes07r, benzoic acid, o-chloro-, methyl ester, benzoicacid, 2-chloro-, methyl ester, pubchem3707, methyl-o-chlorobenzoate, acmc-209moz
PubChem CID 11895
IUPAC-Name Methyl2-Chlorbenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-chlorobenzoate
Dichte 1.191
Siedepunkt 233°C to 235°C
Flammpunkt 108°C (226°F)
Brechungsindex 1.536
Menge 25 g
Beilstein 1364684
Formelmasse 170.6
Reinheit (%) 98%