Learn More
Methyl-2-Chlorbenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10081811 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10081811 100 g 100 Gramm
10081801 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10081811 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 351311000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 610-96-8
Summenformel C8H7ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 170.59
MDL-Nummer MFCD00016337
InChI-Schlüssel JAVRNIFMYIJXIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl o-chlorobenzoate, methyl-2-chlorobenzoate, benzoic acid, 2-chloro-, methyl ester, 2-chlorobenzoic acid methyl ester, unii-g344nes07r, benzoic acid, o-chloro-, methyl ester, benzoicacid, 2-chloro-, methyl ester, pubchem3707, methyl-o-chlorobenzoate, acmc-209moz
PubChem CID 11895
IUPAC-Name Methyl2-Chlorbenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-chlorobenzoate
Namenshinweis 98%
Farbe Farblos
Dichte 1.1910g/mL
Siedepunkt 233.0°C to 235.0°C
Flammpunkt 108°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5351 to 1.5370
Menge 100 g
Relative Dichte 1.191
Formelmasse 170.59
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Liquid