Learn More
Methyl-2-Chlor-4-(Trifluormethyl)-Pyrimidin-5-Carboxylat, 97 %, Acros Organics™
Artikelnummer. 15392032 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15392032 25 g 25 Gramm
15382032 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15392032 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 448690250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 175137-27-6
Summenformel C7H4ClF3N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 240.57
MDL-Nummer MFCD00068146
InChI-Schlüssel VLUBJYUOPNGBOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-chloro-4-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, methyl 2-chloro-4-trifluoromethyl-5-pyrimidinecarboxylate, methylchlorotrifluoromethylpyrimidinecarboxylate, methyl-2-chloro-4-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, acmc-20aifi, pubchem10174, 2-chloro-4-trifluoromethyl-5-carbomethoxypyrimidine, methyl 2-chloro-4-trifluoromethyl pyrimidine-5-ca, 2-chloro-5-methoxycarbonyl-4-trifluoromethylpyrimidine, 2-chloro-5-methoxycarbonyl-4-trifluoromethyl pyrimidine
PubChem CID 3696469
IUPAC-Name Methyl 2-Chlor-4-(Trifluormethyl)pyrimidin-5-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CN=C(Cl)N=C1C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Siedepunkt 56.0°C (0.2 mmHg)
Flammpunkt 110°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Menge 25 g
Formelmasse 240.57
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.