Learn More
2-Chlor-4-iodnicotinsäuremethylester, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 2-chloro-4-iodonicotinate |
| Schmelzpunkt | 81°C to 85°C |
| Menge | 250 mg |
| Empfindlichkeit | Light sensitive |
| Formelmasse | 297.48 |
| Reinheit (%) | 97% |