Learn More
Methyl 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxopentanoat, 90 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10495892
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
306935-33-1
C8H13ClO3
192.639
MFCD01570535
NGRPVOKPBYTXLT-UHFFFAOYSA-N
2779362
Methyl-2-chlor-4,4-dimethyl-3-oxopentanoat
CC(C)(C)C(=O)C(C(=O)OC)Cl
306935-33-1
C8H13ClO3
192.639
MFCD01570535
NGRPVOKPBYTXLT-UHFFFAOYSA-N
2779362
Methyl-2-chlor-4,4-dimethyl-3-oxopentanoat
CC(C)(C)C(=O)C(C(=O)OC)Cl
Chemischer Name oder Material Methyl 2-chloro-4, 4-dimethyl-3-oxopentanoate
CAS Min. % 90.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel (CH3)3CC(O)CHClCO2CH3
Menge 1 g
Synonym 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxo-pentanoic acid methyl ester, methyl 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxo-pentanoate, pentanoic acid,2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxo-, methyl ester, pentanoic acid, 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxo-, methyl ester
Formelmasse 192.64
Reinheit (%) 90%