Learn More
Methyl 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxopentanoat, 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 2-chloro-4, 4-dimethyl-3-oxopentanoate |
CAS Min. % | 90.0 |
Prozentgehaltsbereich | 90% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Strukturformel | (CH3)3CC(O)CHClCO2CH3 |
Menge | 1 g |
Synonym | 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxo-pentanoic acid methyl ester, methyl 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxo-pentanoate, pentanoic acid,2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxo-, methyl ester, pentanoic acid, 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxo-, methyl ester |
Formelmasse | 192.64 |
Reinheit (%) | 90% |