Learn More
Methyl 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxopentanoat, 90 %, Maybridge
Marke: Maybridge KM09505EA
Additional Details : CAS : 306935-33-1 Gewicht : 0.06000kg
Menge | 10g |
---|---|
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
306935-33-1 | |
192.639 | |
NGRPVOKPBYTXLT-UHFFFAOYSA-N | |
2779362 | |
CC(C)(C)C(=O)C(C(=O)OC)Cl |
C8H13ClO3 | |
MFCD01570535 | |
2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxo-pentanoic acid methyl ester, methyl 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxo-pentanoate, pentanoic acid,2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxo-, methyl ester, pentanoic acid, 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxo-, methyl ester | |
Methyl-2-chlor-4,4-dimethyl-3-oxopentanoat |
Spezifikation
Methyl 2-chloro-4, 4-dimethyl-3-oxopentanoate | |
10g | |
90.0 | |
C8H13ClO3 | |
MFCD01570535 | |
NGRPVOKPBYTXLT-UHFFFAOYSA-N | |
Methyl-2-chlor-4,4-dimethyl-3-oxopentanoat | |
2779362 | |
90% |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
306935-33-1 | |
90% | |
(CH3)3CC(O)CHClCO2CH3 | |
2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxo-pentanoic acid methyl ester, methyl 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxo-pentanoate, pentanoic acid,2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxo-, methyl ester, pentanoic acid, 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxo-, methyl ester | |
CC(C)(C)C(=O)C(C(=O)OC)Cl | |
192.639 | |
192.64 |