Learn More
Methyl-2-Brom-3-Fluorpropionat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15444427
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15444427 250 mg 250 Milligramm
15434427 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15444427 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31790.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1537-52-6 | C4H6BrFO2 | 184.99 g/mol
In organic synthesis. Employed as important intermediates in various areas such as peptide synthesis, asymmetric synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
In der organischen Synthese. Wird als wichtige Zwischenprodukte in verschiedenen Bereichen wie Peptidsynthese, asymmetrische Synthese eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1537-52-6
Summenformel C4H6BrFO2
Molekulargewicht (g/mol) 184.99
MDL-Nummer MFCD09800641
InChI-Schlüssel BXTYDNLOFHBZFS-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-bromo-3-fluoropropionic acid methyl ester, methyl 2-bromo-3-fluoropropionate, methyl 2-bromo-3-fluoro-propanoate, methyl alpha-bromo-beta-fluoropropionate, methyl 2-bromo-3-fluoroproprionate, propanoic acid, 2-bromo-3-fluoro-, methyl ester
PubChem CID 5271584
IUPAC-Name Methyl-2-brom-3-fluorpropanoat
SMILES COC(=O)C(Br)CF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-bromo-3-fluoropropionate
Siedepunkt 50°C to 54°C (8 mmHg)
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3265
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 184.99
Reinheit (%) 97%