Learn More
Methyl-2-Amino-5-brombenzoat, TRC
Artikelnummer. 30477985
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30477985 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30477985 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2857155G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-Amino-5-bromobenzoate
CAS 52727-57-8
Summenformel C8H8BrNO2
Menge 5 g
Synonym 2-Amino-5-bromobenzoic Acid Methyl Ester, 5-Bromo-2-aminobenzoic Acid Methyl Ester, 5-Bromoanthranilic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Amino-5-bromobenzoate, Methyl 5-Bromo-2-aminobenzoate, Methyl 5-Bromoanthranilate
InChI-Formel InChI=1S/C8H8BrNO2/c1-12-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10/h2-4H,10H2,1H3
SMILES COC(=O)c1cc(Br)ccc1N
IUPAC-Name Methyl2-amino-5-Brombenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 230.06
Formelmasse 228.9738