Learn More
Methyl 2-Amino-4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophen-3-Carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15428195
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15428195 5 g 5 Gramm
15438195 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15428195 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32755.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 108354-78-5 | C10H13NO2S | 211.279 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108354-78-5
Summenformel C10H13NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 211.279
MDL-Nummer MFCD00130099
InChI-Schlüssel DKYYKIHEIOOWRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carboxylate, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophene-3-carboxylic acid methyl ester, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carboxylic acid methyl ester, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophene-3, cbmicro_029799, methyl 2-azanyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylate, methyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carboxylate, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylic acid methyl ester, methyl 2-amino-4, 5, 6, 7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylate, methyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzo b thiophene-3-carboxylate
PubChem CID 2756552
IUPAC-Name Methyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophen-3-carboxylat
SMILES COC(=O)C1=C(SC2=C1CCCC2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylate
Schmelzpunkt 126°C to 129°C
Menge 5 g
Formelmasse 211.28
Reinheit (%) 98%