Learn More
Methyl 2-acetamido-5-Brombenzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11478956
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11478956 25 g 25 Gramm
11488956 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11478956 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17087.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 138825-96-4
Summenformel C10H10BrNO3
Molekulargewicht (g/mol) 272.098
MDL-Nummer MFCD00144758
InChI-Schlüssel CPARHIBNDSEJGR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetamido-5-bromobenzoic acid methyl ester, methyl 2-acetylamino-5-bromobenzoate, n-acetyl-5-bromoanthranilic acid methyl ester, benzoic acid, 2-acetylamino-5-bromo-, methyl ester, methyl 5-bromo-2-acetamidobenzoate, acmc-20akiv, pubchem3334, methyl2-acetamido-5-bromobenzoate, labotest-bb lt00454800
PubChem CID 736223
IUPAC-Name Methyl2-acetamido-5-Brombenzoat
SMILES CC(=O)NC1=C(C=C(C=C1)Br)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-acetamido-5-bromobenzoate
Schmelzpunkt 132°C to 135°C
Menge 25 g
Beilstein 7810898
Formelmasse 272.1
Reinheit (%) 97%