Learn More
Methyl 2,6-difluorbenzoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327975
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11327975 5 g 5 Gramm
11337975 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327975 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08063.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13671-00-6 | C8H6F2O2 | 172.131 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13671-00-6
Summenformel C8H6F2O2
Molekulargewicht (g/mol) 172.131
MDL-Nummer MFCD00051778
InChI-Schlüssel QNPFLTKQLFSKBY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 518798
IUPAC-Name Methyl2,6-difluorbenzoat
SMILES COC(=O)C1=C(C=CC=C1F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2,6-difluorobenzoate
Dichte 1.281
Siedepunkt 203°C to 204°C
Flammpunkt 95°C (203°F)
Brechungsindex 1.476
Menge 5 g
Beilstein 1948618
Synonym 2,6-difluorobenzoic acid, methyl ester, benzoic acid, 2,6-difluoro-, methyl ester, acmc-1bxyv, ksc494g7r, methyl2,6-difluorobenzoate, methyl 2,6-difluorobenzoate, 2,6-difluorobenzoic acid methyl ester, 2-methoxycarbonyl-1,3-difluorobenzene
Formelmasse 172.13
Reinheit (%) 97%