Learn More
Methyl 2,5-Dimethyl-1H-Pyrrol-3-Carboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10255424
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10255424 25 g 25 Gramm
10570743 1 g 1 Gramm
10315162 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10255424 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SP00004EB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 69687-80-5
Summenformel C8H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 153.181
MDL-Nummer MFCD00203859
InChI-Schlüssel OQWZEJIISPYZPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2,5-dimethylpyrrole-3-carboxylate, 1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-, methyl ester, 2,5-dimethyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid methyl ester, maybridge1_008495, acmc-1b2uc, 2,5-dimethyl,4-carbomethoxy pyrrole, 2,5-dimethylpyrrole-3-carboxylic acid methyl ester, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid,2,5-dimethyl-,methyl ester, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 2,5-dimethyl-, methyl ester
PubChem CID 592729
IUPAC-Name Methyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-3-carboxylat
SMILES CC1=CC(=C(N1)C)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2, 5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 25 g
Formelmasse 153.18
Reinheit (%) 95%