Learn More
Methyl-2,5-dihydroxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11408603
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11408603 5 g 5 Gramm
11498593 1 g 1 Gramm
11418603 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11408603 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10407.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2150-46-1 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2150-46-1
Summenformel C8H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 168.15
MDL-Nummer MFCD00016464
InChI-Schlüssel XGDPKUKRQHHZTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl gentisate, gentisic acid methyl ester, methyl2,5-dihydroxybenzoate, benzoic acid, 2,5-dihydroxy-, methyl ester, methyl dihydroxybenzoate, 2,5-dihydroxybenzoic acid methyl ester, gentisic acid, methyl ester, methyl-2,5-dihydroxybenzoate, unii-ls28b004km, rarechem al bf 0043
PubChem CID 75077
IUPAC-Name Methyl-2,5-dihydroxybenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC(O)=CC=C1O
Specifikationer
Chemischer Name oder Material Methyl 2,5-dihydroxybenzoate
Schmelzpunkt 86°C to 87°C
Menge 5 g
Formelmasse 168.15
Reinheit (%) 98%
RUO – Nur für Forschungszwecke
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.