Learn More
Methyl-2-(4-Isobutylphenyl)propanoat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10631755
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10631755 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10346972 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10438704 25 g Bernsteinfarbene Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10631755 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SEW06433DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 61566-34-5 | C14H20O2 | 220.312 g/mol
Methyl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61566-34-5
Summenformel C14H20O2
Molekulargewicht (g/mol) 220.312
InChI-Schlüssel YNZYUHPFNYBBFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ibuprofen methyl ester, methyl 2-4-isobutylphenyl propanoate, motrin methyl ester, methyl 2-4-isobutylphenyl propionate, methyl 2-4-2-methylpropyl phenyl propanoate, 2-4-isobutylphenyl propionic acid methyl ester, racemic ibuprofen methyl ester, s-+-ibuprofen methyl ester, 2r/s-2-4-isobutylphenyl-propionic acid methyl ester, benzeneacetic acid,, a-methyl-4-2-methylpropyl-,methyl ester
PubChem CID 109101
IUPAC-Name Methyl-2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoat
SMILES CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(C)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-(4-isobutylphenyl)propanoate
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 220.31
Reinheit (%) 97%