Learn More
Methyl 2,4-dihydroxybenzoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3758388 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10794733
Marke: Thermo Scientific Acros 126730050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2150-47-2 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2150-47-2
Summenformel C8H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 168.15
MDL-Nummer MFCD00002276
InChI-Schlüssel IIFCLXHRIYTHPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dihydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2,4-dihydroxy-, methyl ester, methyl beta-resorcylate, methyl-2,4-dihydroxybenzoate, unii-xe68bu3oyj, xe68bu3oyj, .beta.-resorcylic acid, methyl ester, beta-resorcylic acid methyl ester, methyl benzoate, 2,4-dihydroxy, methyl b-resorcylate
PubChem CID 16523
IUPAC-Name Methyl-2,4-dihydroxybenzoat
SMILES COC(=O)C1=C(C=C(C=C1)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2, 4-dihydroxybenzoate
Schmelzpunkt 116°C to 121°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (HO)2C6H3CO2CH3
Menge 5 g
Beilstein 10,I,178
Formelmasse 168.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 2,4-dihydroxybenzoate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.