Learn More
Methyl-2,4-dihydroxybenzoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11496466
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11496466 100 g 100 Gramm
11476466 5 g 5 Gramm
11486466 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11496466 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24757.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2150-47-2 | C8H8O4 | 168.148 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Methyl 2,4-Dihydroxybenzoat wird als kosmetische Mittel verwendet. Und es wird zur Synthese von Rohstoffen für Feinchemikalien, organische Zwischenprodukte, pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2150-47-2
Summenformel C8H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 168.148
MDL-Nummer MFCD00002276
InChI-Schlüssel IIFCLXHRIYTHPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dihydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2,4-dihydroxy-, methyl ester, methyl beta-resorcylate, methyl-2,4-dihydroxybenzoate, unii-xe68bu3oyj, xe68bu3oyj, .beta.-resorcylic acid, methyl ester, beta-resorcylic acid methyl ester, methyl benzoate, 2,4-dihydroxy, methyl b-resorcylate
PubChem CID 16523
IUPAC-Name Methyl-2,4-dihydroxybenzoat
SMILES COC(=O)C1=C(C=C(C=C1)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2,4-dihydroxybenzoate
Schmelzpunkt 116°C to 119°C
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 168.15
Reinheit (%) 97%