Learn More
Methyl2-(3-chloropropanoylamino)-5,6 dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophen-3-carboxylat, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15425155
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15425155 5 g 5 Gramm
15415155 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15425155 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33025.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 551910-46-4
Summenformel C12H14ClNO3S
Molekulargewicht (g/mol) 287.758
MDL-Nummer MFCD01354347
InChI-Schlüssel OMCRFVOYMSUXGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-3-chloropropanamido-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylate, methyl 2-3-chloropropanoylamino-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylate, methyl 2-3-chloropropanamido-4h,5h,6h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylate
PubChem CID 4982506
IUPAC-Name Methyl 2-(3-chlorpropanoylamino)-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophen-3-carboxylat
SMILES COC(=O)C1=C(SC2=C1CCC2)NC(=O)CCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-(3-chloropropanoylamino)-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate
Schmelzpunkt 108°C to 109°C
Menge 5 g
Formelmasse 287.77
Reinheit (%) 96%