Learn More
Methyl 2,3,3,3-Tetrafluor-2-(1,1,2,3,3,3-Hexafluor-2-(Perfluorpropoxid)propoxid)propanoat, TRC
Artikelnummer. 30475295
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30475295 50 mg 50 Milligramm
30472640 100 mg 100 Milligramm
30474904 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30475295 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM21899850MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26131-32-8
Summenformel C10H3O4F17
Molekulargewicht (g/mol) 510.1
Synonym Perfluoro-2,5-Dimethyl-3,6-Dioxanonanoic Acid Methyl Ester
IUPAC-Name Methyl-2,3,3,3-tetrafluor-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluor-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluorpropoxy)propoxy]propanoat
SMILES COC(=O)C(F)(OC(F)(F)C(F)(OC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2,3,3,3-Tetrafluoro-2-(1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-(perfluoropropoxy)propoxy)propanoate
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H3F17O4/c1-29-2(28)3(11,6(15,16)17)30-10(26,27)5(14,8(21,22)23)31-9(24,25)4(12,13)7(18,19)20/h1H3
Formelmasse 509.976